Learn More
ICOS Antibody (2317C) [FITC], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB1682F
422.40 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ICOS Monoclonal antibody specifically detects ICOS in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
Spécification
ICOS | |
Monoclonal | |
FITC | |
PBS | |
Rabbit | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
Primary | |
Mouse | |
Purified |
Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF | |
2317C | |
Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready | |
Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIMCD278, CD278 antigen, CVID1, inducible costimulator, inducible T-cell costimulator, inducible T-cell co-stimulator, MGC39850 | |
Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived mouse ICOS, Met1-Leu142, Accession # Q9WVS0 | |
0.1 mL | |
Adaptive Immunity, Immunology | |
29851 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
ICOS Antibody (2317C) [FITC], Novus Biologicals™ > 0.1 mL; FITC
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu