Learn More
R&D Systems™ Reagent Diluent Concentrate 3 (5X)
5X Concentrated 25% Tween 20 solution in PBS for DuoSets
Marque:  R&D Systems™ DY004
223.20 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 30021769
  • 279.00€ / 210mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
10 vials (21mL/vial) of a 25% Tween 20 solution in PBS. The reagent diluent will require additional components for some DuoSets. Refer to the product-specific package. insert for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ELISA
10 x 21 mL
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Nom du produit
R&D Systems™ Reagent Diluent Concentrate 3 (5X) > 5X; 10x21mL