Learn More
Micronova™ Liner en PEBD / nylon pour seaux
Designed for cleanrooms and controlled environments
Marque: Micronova™ BKL-2424IR
208.05 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Irradiated
- 75% LDPE/25% cast nylon
- 10-6 sterility assurance level
- For cleanrooms and controlled environments
Certifications
ISO 9001:2008
Compliance
AAMI Guidelines for sterilization
Spécification
Blend Liner | |
LDPE, Nylon | |
Dimensions: 60.9 x 60.9 cm (24 x 24 in.) | |
Cleanrooms and Controlled Environments |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
046094-000 | Certificat de qualité | 18/11/2024 | BKL-2424IR |
045700-000 | Certificat de qualité | 15/10/2024 | BKL-2424IR |
045916-000 | Certificat de qualité | 15/10/2024 | BKL-2424IR |
045696-000 | Certificat de qualité | 24/09/2024 | BKL-2424IR |
044497-000 | Certificat de qualité | 17/09/2024 | BKL-2424IR |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
29Heures
22Minutes
55Secondes
57Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %