Learn More
R&D Systems™ Human M-CSF Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
1 plaque
6 plaques
Suffisant pour:
1 plaque à 96 puits
6 plaques de 96 puits
Conditionnement:
1 kit
Description
The Human M-CSF Quantikine ELISA Kit quantifies human M-CSF.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 78.10 to 5000 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 47.3 pg/mL |
| Conjugué | HRP |
| Réactivité croisée | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Type de produit | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Type d’échantillon | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum, Urine |
| Spécificité | Natural and Recombinant Human M-CSF |
| Suffisant pour | 1 plaque à 96 puits |
| Espèces cibles | Human |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Afficher plus |