Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH Eutech™ ECFC7252101B
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Marque:  Thermo Scientific™ 01X099412
86.02 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12673125
  • 90.55€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Mesure de l’acidité et de l’alcalinité d’un liquide, le pH est l’un des paramètres les plus couramment mesurés dans un large éventail de secteurs allant du traitement de l’eau et des eaux usées, à la production de produits chimiques, en passant par la recherche et production agricole, la surveillance de l’environnement, la recherche en chimie et sciences de la vie, la recherche en biochimie, la recherche pharmaceutique, la production de produits électroniques, la transformation des aliments et d’autres applications industrielles. Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire. Cette électrode combinée de pH en verre à pore ouvert est utilisée pour les mesures de pH générales. Livrée avec 10 ml d’électrolyte rechargeable.
Caractéristiques :
  • Paramètre : pH
  • Plage : 0 à 13 pH
  • Plage de températures : 0 à 80°C
  • Type de jonction liquide : Broche en PEHD poreuse
  • Type de référence interne : Ag/AgCl
  • Scellée/rechargeable : Étanches
  • Jonction de référence : Simple
  • Dimensions (arbre) : 90 x 12 mm
  • Longueur de câble : 1 m
  • Connecteur : BNC
  • À utiliser avec : Tous les pH-mètres contiennent un connecteur d’entrée BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
BNC
Corps en verre
0°C à 80°C
Simple
0 à 13
Électrode pH
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    27
    Heures
    22
    Minutes
    55
    Secondes
    48
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
    Jours
    27
    Heures
    22
    Minutes
    55
    Secondes
    48
  • Plusieurs fabricants
    Jusqu'à 60% de réduction
    Code promotionnel24119
    Expire2025-04-30
  • Plusieurs fabricants
    Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.
    Code promotionnel: 25081
    Expire2025-12-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Électrode de pH Eutech™ ECFC7252101B >