Learn More
R&D Systems™ Reagent Additive 1
Heat-inactivated Normal Goat Serum, Diluted
Marque: R&D Systems™ DY005
84.80 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
1 vial (21mL) of diluted, heat-inactivated normal goat serum. Add 250μL of Reagent Additive 1 per 10mL of 1X detection antibody or reagent diluent.
Spécification
ELISA | |
21 mL | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&D Systems™ Reagent Additive 1 > 21mL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu