Learn More
Invitrogen™ Réactif TRIzol™
Permet d’isoler l’ARN, l’ADN et les protéines à partir d’un même échantillon
Marque: Invitrogen™ 15596018
384.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le réactif TRIzol est un réactif complet, prêt à l’emploi pour l’isolement d’ARN total de haute qualité ou pour l’isolement simultané d’ARN, d’ADN et de protéines à partir d’une variété d’échantillons biologiques. Cette solution monophasique d’isothiocyanate de phénol et de guanidine est conçue pour isoler des fractions distinctes d’ARN, d’ADN et de protéines à partir d’échantillons de cellules et de tissus d’origine humaine, animale, végétale, levure ou bactérienne, dans un délai d’une heure.
Purifiez l’ARN de plusieurs volumes d’échantillons et sources de manière fiable Le réactif TRIzol fonctionne bien avec de petites quantités de tissus (50 à 100 mg) et de cellules (5 × 106), ainsi qu’avec de grandes quantités de tissus (≥ 1 g) et de cellules (> 107) et est fourni avec des prototcoles pour la purification à partir d’échantillons d’origine humaine, animale, végétale ou bactérienne. Le réactif TRIzol préserve l’intégrité de l’ARN en raison de l’inhibition très efficace de l’activité ARNase tout en séparant les cellules et en dissolvant les composants cellulaires au cours de l’homogénéisation des échantillons. La simplicité de la méthode utilisant le réactif TRIzol permet le traitement simultané d’un grand nombre d’échantillons. Cette méthode peut être entièrement réalisée en 1 heure. L’ARN total isolé par le réactif TRIzol est exempt de contamination par protéines ou ADN.
Formulé pour l’isolement de plusieurs cibles moléculaires, le réactif TRIzol vous permet d’effectuer des précipitations séquentielles d’ARN, d’ADN et de protéines à partir d’un seul échantillon. Après l’homogénéisation des échantillons à l’aide du réactif TRIzol, du chloroforme est ajouté et l’homogénat peut alors se séparer en une couche aqueuse supérieure transparente (contenant l’ARN), et en couches organiques d’interphase et rouges inférieures (contenant ADN et protéines). L’ARN est précipité à partir de la couche aqueuse à l’aide d’isopropanol. L’ADN est précipité à partir de l’interphase / couche organique à l’aide d’éthanol. Les protéines sont précipitées à partir du surnageant phénol-éthanol par précipitation d’isopropanol. L’ARN, l’ADN ou les protéines précipitées sont alors lavées pour éliminer les impuretés, puis remises en suspension pour utilisation dans des applications en aval.
- Permet d’isoler l’ARN, l’ADN et les protéines à partir d’un même échantillon
- Offre une capacité de lyse supérieure, même avec des types d’échantillons difficiles
- Offre des formules et des protocoles optimisés pour les tissus, les cellules, les sérums, les virus et les bactéries
Non compatible avec le haut débit (manuel)
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ARN, ARNi, recherche en épigénétique et sur les ARN non codants, isolement d’ARN total, ARN total extrait de cellules et de tissus animaux, ARN total extrait d’échantillons bactériens, ARN total extrait de cellules végétales, ARN total extrait de levures, analyse de micro-ARN et de l’ARN non codant, isolement de micro-ARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Un flacon. Conserver à température ambiante. | |
1 heure | |
Bactéries, sang, cellules, échantillons végétaux, tissus | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
200 ml | |
Jusqu’à 1 g de tissu, jusqu’à 1 x 10^7 cellules |
Extraction organique | |
20 to 600 μL | |
ARN total, ARN transcriptome, micro-ARN | |
PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), construction de bibliothèques d’ADNc, dosages de protection des nucléases, transfert Northern, clonage | |
Température ambiante | |
DNA: ≤7 μg RNA: ≤73 μg Protein: varies |
Sécurité et traitement
- TRIZOL REAGENT
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Phenol, Thiocyanic acid, compound with guanidine (1:1), Ammonium thiocyanate