Learn More
Invitrogen™ Kits de dosage de microARN Qubit™
Description
Obtenez une quantification précise et exacte des petits ARN (∼ 20 nucléotides ou paires de bases) avec les kits de dosage de miARN (microARN) Qubit. Ces kits de quantification de miARN permettent une détection rapide de tous les types de petits ARN, y compris les microARN et les siARN, et à la fois les ARN simple brin et double brin. Le dosage est hautement sélectif en faveur des petits ARN par rapport aux ARNr ou aux grands ARNm et peut tolérer des contaminants tels que les sels, les solvants ou les détergents.
Le kit de dosage de micro-ARN Qubit comprend un réactif de dosage concentré, un tampon de dilution et des étalons de micro-ARN pré-dilués. Diluer simplement le réactif à l’aide du tampon fourni, ajouter votre échantillon (tout volume entre 1 µl et 20 µl est acceptable) puis lire la concentration à l’aide du fluorimètre Qubit.
Notes
• À utiliser avec des tubes PCR de 0,5 ml transparents à paroi fine (n° de réf. Q32856) pour le fluoromètre Qubit 4 et 8 barrettes de tubes de 200 µl (n° cat. Q33252) pour le fluorimètre Qubit Flex
Spécification
Spécification
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Fluoromètre Qubit |
| À utiliser avec (application) | Quantification de micro-ARN |
| Nbre de réactions | 100 réactions |
| Gamme de produits | Qubit |
| Type de produit | Kit de dosage de micro-ARN |
| Quantité | 100 assays |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Excitation / émission | 498/518 |