Learn More
Invitrogen™ Kits d’analyse d’ADNdb Quant-iT™ PicoGreen™ et réactifs d’ADNdb
Grâce au kit de dosage d’ADNdb Quant-iT PicoGreen et au réactif d’ADNdb PicoGreen, vous pouvez détecter sélectivement l’ADNdb à partir d’une grande variété de sources, et ce, même en présence d’ADNdb, d’ARN et de nucléotides libres.
854.00€ - 1074.00€
Spécification
Méthode de détection | Fluorescence |
---|---|
Excitation / émission | 500/525 |
À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques |
Nbre de réactions | 200 dosages (volume de dosage de 2 ml) |
Plage de quantification | 50 pg à 2 µg |
Code produit | Marque | Type de produit | Plage de quantification | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Plage de quantification | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10545213
|
Invitrogen™
P7589 |
Kit de dosage d’ADNdb Quant-iT PicoGreen | 50 pg à 2 µg | 1 flacon de 1 ml |
980.00€
1mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10398702
|
Invitrogen™
P11496 |
Kit de dosage d’ADNdb Quant-iT PicoGreen | 50 pg à 2 μg | 10 tubes de 10 μl |
1074.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10535213
|
Invitrogen™
P7581 |
Réactif d’ADNdb Quant-iT PicoGreen | 50 pg à 2 µg | 1 flacon de 1 ml |
854.00€
1mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11559196
|
Invitrogen™
P11495 |
Réactif d’ADNdb Quant-iT PicoGreen | 50 pg à 2 µg | 10 tubes de 100 µl |
940.00€
1000µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Obtenez des mesures précises et exactes de concentration d’ADNdb sur une large plage dynamique grâce aux kits de dosage d’ADNdb Quant-iT Picogreen et aux réactifs d’ADNdb. Les dosages Picogreen sont compatibles avec la plupart des lecteurs de microplaques et fluoromètres.
Détectez rapidement jusqu’à 0,25 pg/ul d’ADNdb, même en présence d’ADNsb, d’ARN et de nucléotides libres, à l’aide du dosage d’analyse quantitative d’ADNdb et du réactif PicoGreen. Le dosage est linéaire sur trois ordres de grandeur et ne dépend que peu de la séquence. Il vous permet de mesurer avec précision l’ADN de nombreuses sources, notamment l’ADN génomique, l’ADN viral, l’ADN de miniprep ou les produits d’amplification par PCR.Les réactifs de quantification d’ADNdb PicoGreen sont
• beaucoup plus sensibles que les mesures d’absorbance UV, ce qui permet d’économiser des quantités d’échantillons précieuses
• Spécifique pour l’ADNdb en présence d’ARN
• Facile à utiliser : ajoutez simplement la solution de travail de colorant à l’échantillon, incubez cinq minutes, puis lisez le résultat
• Adéquat pour une utilisation dans des plaques à 96 et 384 puits
• Compatible avec la plupart des lecteurs de microplaques à fluorescence et des fluoromètres
• Le maximum approximatif d’absorption/émission de Picogreen est à 502/523 nm, lié à de l’ADNdb
Applications
Le réactif et les kits de quantification d’ADNdb PicoGreen sont parfaits pour les dosages PCR, les échantillons de biopuces, les dosages de lésions de l’ADN, les dosages d’activité enzymatique, la quantification d’ADN génomique, la mesure de l’ADNdb dans des mélanges complexes et la quantification d’ADN viral.
Spécification
Fluorescence | |
Lecteur de microplaques | |
50 pg à 2 µg | |
Température ambiante |
500/525 | |
200 dosages (volume de dosage de 2 ml) | |
PICOGREEN, Quant-iT |