Learn More
Tubes à essai sans rebord, avec paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit. 10121690
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Capacité (métrique):
4 mL
6 mL
8 mL
14 mL
17 mL
22 mL
23 mL
28 mL
34 mL
55 mL
73 mL
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 10121690
Marque: Pyrex 1622/04M
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ pour offrir des performances supérieures sur le verre borosilicaté neutre et le verre sodocalcique. Les tubes à essai sans rebord à paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™ sont parfaits pour les travaux de culture en microbiologie.
En verre borosilicaté Pyrex™ pour offrir une performance supérieure par rapport au verre borosilicaté neutre et au verre sodocalcique.Les tubes à essai sans rebord à parois moyennes en verre borosilicaté Pyrex™ sont idéals pour les travaux de culture en microbiologie.
  • Parois moyennes sans bords :  fabriquées pour des performances optimales
  • Construction robuste :  permet une utilisation à des températures élevées jusqu’à 500°C
  • Conforme à : ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 4142
Capacité (métrique) 6 mL
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec Idéaux pour les travaux de culture microbiologique
Quantité 100 paquet
Avec rebord Non
Diamètre (métrique) 12 mm