Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètre UV-visible GENESYS™ 180, câble d’alimentation UE
Effectuez des mesures UV-Visibles avec un double faisceau et une position de cuve de référence avec le spectrophotomètre Thermo Scientific GENESYS 180 UV-Visible.
Marque: Thermo Scientific™ 840-309300
8454.96 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
Effectuez des mesures quantitatives UV-Visible à haut débit dans le cadre d’applications exigeant un double faisceau comme position de cuve de référence avec le spectrophotomètre Thermo Scientific™ GENESYS™180 UV-Visible. Optimisée pour sa facilité d’utilisation et ses performances, cette plateforme est dotée d’un écran tactile couleur haute résolution, d’une option de mise en réseau Wi-Fi et d’une conception robuste élaborée pour des environnements à utilisation intensive et répétitive. Reconnus dans le monde entier pour leur fiabilité, leur précision et leur reproductibilité, les spectrophotomètres GENESYS répondent aux attentes actuelles en matière de technologie de pointe dans un format compact et robuste.
Le spectrophotomètre GENESYS 180 UV-Vis garantit un fonctionnement à double faisceau aux laboratoires nécessitant une position de cuve de référence dans le cadre d’applications telles que la cinétique. Un carrousel à 8 positions est fourni en standard pour les applications à haut débit. Le spectrophotomètre offre une résistance à la lumière ambiante, ce qui permet d’exécuter des opérations sans couvercle pour une vitesse accrue et une praticité améliorée. Une gamme complète d’accessoires, comprenant notamment des passeurs et support de cuves automatiques, un système d’aspiration et des sondes à fibres optiques pour des mesures hors du compartiment à échantillons, a été conçue pour simplifier l’échantillonnage et prendre en charge des mesures à débit élevé et un contrôle de la température.
Caractéristiques :
- Double faisceau / cuve de référence
- Interface utilisateur avec écran tactile haute résolution de 7 po
- Passeur 8 positions standard avec tourelle commutable
- Méthodes intégrées, création de rapports et exportation de données
- Possibilité de mise en réseau (compatible Wi-Fi)
- Résistance à la lumière ambiante pour exécuter des opérations “avec le couvercle”
- Accessoire Sipper
- Capable d’accueillir des cuves avec une longueur de trajet pouvant aller jusqu’à 100 mm
- Passeur 8 positions avec tourelle commutable
- (En option) Passeur 4 positions (cuves à long trajet)
- (En option) Support de cuve unique à thermostat Peltier (20°C - 60°C)
- (En option) Accessoires pour tubes à essai d’un diamètre jusqu’à 25 mm et d’une hauteur de 150 mm maximum
Conçu pour les laboratoires nécessitant un double faisceau avec une position de cuve de référence
Spécification
± 0,002 A | |
USB-A unique USB-A double Exportation de données vers un réseau ou un PC via USB, Ethernet ou Wi-Fi |
|
Photodiodes au silicium doubles | |
35,5 x 38,5 x 19,5 cm | |
De 190 à 1100 nm | |
Convertisseur CA / CC externe Tension et fréquence (Hz) sélectionnées automatiquement, 100/240 V, 50/60 Hz | |
Durée de vie typique > 5 ans, garantie 3 ans | |
Double faisceau | |
-3A à +5A | |
±0,001 A à 1 A mesuré à 1,0 A à 546 nm | |
Vitesses lentes, moyennes et rapides, jusqu’à 1 600 nm/min | |
Garantie standard de 2 ans avec 1 an d’extension dès l’enregistrement de l’instrument auprès de Thermo Fisher Scientific dans les 6 mois suivant l’achat | |
0,1 nm, 0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm | |
7,5 kg |
Passeur 8 cuves Passeur 4 cuves (cuves longues) Support de cuve thermostaté Peltier (20-60 °C) Accessoire Sipper Coupleur de sonde en fibre optique |
|
Spectrophotomètre GENESYS 180 UV-Visible | |
Écran tactile couleur haute définition de 7 po, inclinable, 800 x 1 280 pixels | |
2 nm | |
(À 500 nm après 1 heure de chauffage) < 0,0010 A/h | |
Écran tactile | |
(RMS à 500 nm, 60 mesures consécutives) ≤0,00020 A à 0 A à 260 et 500 nm ≤0,00030 A à 1 A à 260 et 500 nm ≤0,00040 A à 2 A à 260 et 500 nm |
|
±0,002 A à 0,5 A, ±0,004A à 1,0 A, ±0,008 A à 2,0 A | |
–2A à +3,5A | |
Imprimante à clipser disponible | |
<1,0 %T 198 nm (KCl) , <0,05 %T à 220 nm (NaI), <0,03 %T à 340 nm (NaNO2) | |
±0,5 nm | |
<±0,2 nm |