Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai, verre borosilicate 3.3, avec bord perlé, paroi moyenne
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
5 ml
13 ml
17 ml
21 ml
27 ml
53 ml
57 ml
Longueur (métrique):
75 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
25 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Description
- Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de vaisseaux, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ce travail. Les contrôles de réaction, les séries d’essais et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substances retirées.
- En verre borosilicaté 3.3
- Parois épaisses et donc très résistantes mécaniquement
- Avec fond rond
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Forme | Cylindrique |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Non |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Type de produit | Tube à essai |
| Épaisseur de paroi | 1.0 mm |