Learn More
MP Biomedicals™ Matrice bleue FastPROTEIN™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 préparations
50 préparations
Description
Includes
Matrice B, silicate de zirconium 0,1 mm, tubes
Requires
Instrument FastPrep™ ou désintégrateur à grande vitesse, microcentrifugeuse capable de faire tourner librement des tubes de 2,0 ml, des tubes de microcentrifugation (2,0 ml et 1,5 ml), 1 x tampon de lyse PBS ou souhaité
- Type de kit ou de dosage : isolement des protéines, mini-préparation
- Molécule à enrichir : Protéines
- Type d’échantillons : bactéries, Gram +/-
- Taille des tubes : 2 ml
- Composition de la matrice : matrice B, silicate de zirconium 0,1 mm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de matrice bleue |
| Quantité | 50 préparations |
| Comprend | Matrice B, silicate de zirconium 0,1 mm, tubes |
| Contenu et stockage | 15° à 30°C |
| Capacité | 2 mL |
| À utiliser avec (application) | Isolement et purification rapides des protéines à partir de cultures bactériennes |
| Matrix | FastProtein Blue Matrix |
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.