Learn More
Tubes en verre jetables à fond rond sans rebord PYREX™
Fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants. Les tubes en verre jetables à fond rond sans rebord Corning™ PYREX™ sont conçus pour la culture cellulaire et les travaux bactériologiques généraux.
Marque: Thermo Scientific Sterilin 99445-12
36.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants. Les tubes en verre jetables à fond rond sans rebord Corning™ PYREX™ sont conçus pour la culture cellulaire et les travaux bactériologiques généraux.
- Conditionnés en vrac dans des emballages faciles à ouvrir et à utiliser
- Non traités
Spécification
6 ml | |
Verre borosilicaté | |
Parfaits pour une utilisation avec les échantillons sensibles à la lixiviation des tubes en plastique | |
En vrac | |
Non stérile | |
12 mm |
75 mm | |
Oui | |
Aucun | |
Non | |
Non | |
Tube de culture |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30