Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de PSA (total) / KLK3 humain
ELISA
Marque: Invitrogen™ EHKLK3TX5
Includes: Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
The Human Total Prostate Specific Antigen/Kallikrein 3 (Hu total PSA/KLK3) ELISA quantitates Hu total PSA/KLK3 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu total PSA/KLK3. Principle of the method The Human total PSA/KLK3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le PSA est une protéase à sérine apparentée à la chymotrypsine (famille des kallicréines) produite par l’épithélium de la prostate et abondante dans le liquide séminal. Le PSA peut être détecté dans le sérum sanguin des patients souffrant d’un carcinome prostatique. Il est principalement complexé à un inhibiteur de sérine protéase dérivé du foie : l’alpha-1-antichymotrypsine (ACT). Une proportion majeure de PSA de sérum est complexée à l’ACT dans le cancer de la prostate par rapport à l’hyperplasie bénigne de la prostate. Le PSA est utilisé pour confirmer l’origine des cellules acineuses prostatiques dans les carcinomes primaires et métastatiques et pour exclure les mimiques de carcinomes non prostatiques.
Spécification
P07288 | |
8 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
5 x 96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
354 | |
<12% | |
Solution d’arrêt, Étalon, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Concentrat de diluant de dosage, Chromogène, Couvercles de plaques adhésives, SAV-HRP, Plaques à 96 puits pré-enduites | |
5 x 96 tests | |
Angiogenèse | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
10,24 pg/ml à 2 500 pg/ml | |
8 pg/ml à 2 000 pg/ml | |
Biotine | |
Autres protéines | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, Il-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, Il-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-bêta, Timp-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF humains. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
KLK3 | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
APS, KLK2A1, PSA, hK3 | |
1 heures 20 min |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.