Learn More
Thermo Scientific™ DNase/RNase-Free Deionized Water
Designed for use in all molecular biology applications.
Marque: Thermo Scientific™ A57775
43.55 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
DNase/RNase-Free Distilled Water is designed for use in all molecular biology applications. It is 0.1-μm membrane-filtered and tested for DNase and RNase activity.
Spécification
Nuclease-free deionized water | |
Biologie moléculaire | |
Not DEPC-Treated | |
1 L |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Usage exclusivement réservé à la recherche.