Learn More
Azpack™ Attache-câbles non retirables en nylon, 140 x 3,6 mm
Attachez et organisez vos câbles d’ordinateur, fils et autres éléments. Les attache-câbles non retirables en nylon Azpack™, 140 x 3,6 mm, ne se défont pas une fois le mécanisme de blocage engagé.
Marque: Azpack™ 10402434
Description
Disponibles en plusieurs tailles et couleurs.- Matériau : nylon
- Température d’utilisation : attache-câbles -40°C à +85°C, bases adhésives -20°C à +60°C
- Norme d’inflammabilité UL94 classe V2
Spécification
Attaches-câbles | |
Noir | |
3,6 mm | |
13 kg | |
UL94 classe V2 |
Nylon | |
140 mm | |
140 x 3,6 mm | |
100/paquet |