Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-624 et TG-624SilMS
Optimisez l’analyse des matières organiques volatiles grâce à cette colonne GC à faible bleeding et à polarité moyenne dotée d’une grande stabilité thermique.
Marque:  Thermo Scientific™ 26085-4090
Code produit. 10016074
  • 1786.88€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
240°C
0,53 mm
TraceGOLD™ TG-624
Analyse des composés oxygénés, GC/MS pour les composés organiques volatils, GC/MS pour les alcools, GC/MS pour les oxygénés
105 m
Épaisseur de 3 µm ; dia. int. de 0,53 mm ; 105 m de longueur
0,53 mm
TraceGOLD
G43
3 μm
Mi-polaire
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-624 et TG-624SilMS > 3 μm d’épaisseur de film ; 0,53 mm de dia. int. ; 105 m de longueur