Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure ID C18
Les cartouches FlashPure ID sont conçues pour les systèmes de chromatographie BUCHI Pure. La technologie RFID intégrée transfère automatiquement les paramètres et les données des cartouches vers le système flash.
Marque: BUCHI 145171532
Includes: 1 pièce
Description
- Haute résolution de séparation grâce à une silice haute qualité
- Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
- Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
- Performances reproductibles d’un lot à l’autre
- Augmentation du débit des échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
- Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement
Spécification
Silica - C18 | |
24 g | |
200 psig |
Cartouche Flash | |
Composés non polaires | |
FlashPure |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure ID C18 > FlashPure ID ; phase stationnaire : C18 ; taille : 24 g ; quantité : 1 unité
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu