Learn More
Sartorius Pipeteurs mécaniques monocanal à volume fixe PROLINE™ Plus
Robustes mais légers et faciles à utiliser
Marque: Sartorius 728567
183.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pipetage de haute qualité, pressions légères requises pour offrir une expérience agréable. Le Proline Plus couvre la plage complète de 0,1 μl à 10 ml, ce qui le rend adapté à un large éventail d’applications de laboratoire quotidiennes.
- Entièrement autoclavables
- Résistance élevée aux produits chimiques et aux UV
- Paramètre de volume ajustable avec déclic
- Conviennent aux gauchers et aux droitiers
- Compatibles avec une vaste gamme de pointes
- Compatibles avec les tubes de laboratoire les plus couramment utilisés en raison du col éjecteur de pointes fines
- Le filtre Safe-Cone empêche la contamination et l’altération du pipeteur
- Codage couleur de la gamme de volumes pour une sélection facile du pipeteur et de la pointe
- Nettoyage aisé : uniquement 2-3 pièces à démonter
Certifications
Marquage CE
Prestations de service
2 ans
Spécification
0.3 %, 0.2 | |
Pointe Optifit de 1000 μl, 350 μl, pointe à filtre de 500 μl, 1000 μl SafetySpace™ | |
Bleu | |
Cône Optifit de 1 000 µl, 350 µl, 500 µl, cône à filtre SafetySpace™ de 1 000 µl | |
Fix 500 μL | |
Non-sterile | |
500 μl | |
Pointe Optifit de 1000 μl, 350 μl, pointe à filtre de 500 μl, 1000 μl SafetySpace™ | |
Oui |
CE | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Polypropylene | |
1 | |
Pipette mécanique | |
Ergonomique | |
Col éjecteur de pointes fines, filtre Safe-Cone | |
2 ans |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.