Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 13883™
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Marque:  Thermo Scientific™ R4607037
103.72 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12975763
  • 107.00€ / 5 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
13883TM*
Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae
Bacilles à gram-négatif
5 anses/boîte
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae
Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité
CQ qualitatif
WDCM00061, [NCDC 29853, NCDC 41068]
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot249453 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/04/2025 Catalog NumberR4607037
Numéro de lot228033 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/02/2025 Catalog NumberR4607037
Numéro de lot193461 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/12/2024 Catalog NumberR4607037
Numéro de lot155851 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/08/2024 Catalog NumberR4607037
Numéro de lot114747 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/05/2024 Catalog NumberR4607037
Nom du produit
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 13883™ > K. pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC 13883
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisés sous licence.