Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes multicanaux électroniques E1-ClipTip™ Bluetooth™
Automatisez les tâches de pipetage quotidiennes de microplaques à 96 et 384 puits grâce à la fixation en toute sécurité de la technologie ClipTip dans ces pipettes multicanal électroniques, qui offrent à la fois polyvalence et personnalisation.
Marque: Thermo Scientific™ 4671100BT
922.35 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Avec une polyvalence et une personnalisation accrues, la pipette multicanal électronique Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ automatise les tâches de pipetage quotidiennes des microplaques à 96 et 384 puits grâce à la fixation en toute sécurité de la technologie Thermo Scientific™ ClipTip™. Appréciez à nouveau le pipetage grâce à des performances optimales, adaptées à chaque application et aux préférences de l’utilisateur. La NOUVELLE application My Pipette™ Creator permet de programmer E1-ClipTip à partir du confort de votre PC.
Technologie de verrouillage des cônes ClipTip innovante*- Cône verrouillé et fixé en place jusqu’à ce qu’il soit éjecté — aucun cône ne tombe et donc les échantillons précieux ne sont pas gaspillés
- Étanchéité complète destinée à protéger le volume d’échantillon dans chaque pointe pour plus d’exactitude et de précision
- Cônes qui se fixent et s’éjectent sans forcer — il n’est plus nécessaire de marteler les cônes sur la pipette
My Pipette Creator révolutionne vos méthodes de pipetage en vous ouvrant les portes d’une nouvelle ère technologique
- Nouvelle application de pipetage basée sur le cloud Thermo Fisher
- Permet la programmation et le partage efficaces et centralisés de protocoles entre des pipettes E1-ClipTip et des collègues
- Offre des protocoles préprogrammés, à télécharger et à partager, pour un grand nombre de vos kits de réactifs et protocoles de pipetage favoris
- Connectez la pipette E1-ClipTip à l’application via Bluetooth** ou un port USB.
- Accélérez la collaboration et la reproductibilité, le tout depuis votre ordinateur.
La pipette E1-ClipTip vous aide à apprécier le pipetage
- La pipette E1-ClipTip est conçue pour assurer un confort et une facilité d’utilisation optimaux : l’éjection électronique des cônes et le pipetage à l’index permettent à votre pouce de se détendre pendant le pipetage.
- Deux options de fonctionnement : Matrice par phase ou Préréglages avec paramètres pour les applications les plus courantes.
- La fonction Programmes vous permet de mémoriser les 30 protocoles Matrice ou Préréglages les plus courants avec un nom spécifique.
- Connectez facilement votre pipette E1-ClipTip à l’application My Pipette Creator via Bluetooth**
- Cinq profils utilisateur différents offrent des réglages personnalisés pour plusieurs utilisateurs et protocoles
- La fonction MyPipette™ vous permet de personnaliser l’affichage du menu principal en organisant les icônes dans l’ordre que vous souhaitez ou en créant des raccourcis pour vos programmes et fonctions de pipetage préférés. Vous pouvez également protéger les réglages importants contre toute modification involontaire à l’aide d’un mot de passe.
- Fonction de suivi de maintenance et d’étalonnage pour vous rappeler quand la pipette doit être entretenue
- Batterie lithium-ion pour des performances durables et une recharge rapide. Recharge grâce au support de charge ou à une prise, au choix.
- Garantie de 2 ans avec enregistrement en ligne pratique
Pipette E1-ClipTip et cônes ClipTip pour chaque application
- Choisissez votre E1-ClipTip et une plage de volume comprise entre 0,5 μl et 1 250 μl :
- Monocanal
- Multicanaux à 8, 12 ou 16 canaux dans des formats 96 et 384 puits
- Multicanaux à espace inter-pointes ajustable à 6, 8 ou 12 canaux dans des formats 96 et 384 puits
- Large gamme de cônes de pipette ClipTip :
- Des cônes ClipTip pour format 96 puits de 20, 50, 200, 300, 1 000 et 1 250 μl sont disponibles
- Des cônes ClipTip pour format 384 puits de 12,5, 30 et 125 μl sont disponibles
- Plusieurs options de conditionnement : avec filtre, stériles, non stériles, en portoir et recharges
* Les pipettes E1-ClipTip de 12,5 µl et toutes les pipettes E1-ClipTip pour format 384 puits utilisent la technologie de joint étanche par clipsage.
** Modèles Bluetooth disponibles dans les pays suivants : Andorre, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chine, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Islande, Inde, Irlande, Italie, Japon, Corée (Rép. de), Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan, Royaume-Uni, États-Unis et Vatican. Pour les autres pays, les références sans l’extension “BT” doivent être utilisées.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Toutes les marques déposées sont des marques commerciales ou déposées de Thermo Fisher Scientific et de ses filiales, sauf indication contraire. Bluetooth™ est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
Spécification
ClipTip 1250 | |
ClipTip™ 1250 | |
8 | |
Oui | |
15 à 1250 μL |
Turquoise | |
Bluetooth | |
E1-ClipTip™ | |
Pipette électronique | |
1 μl |
Promotions
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Offre exclusive sur la manipulation des liquides
Libérez la précision : les meilleures pipettes et pointes en promotion.Code promotionnel: 25076Expire: 2025-06-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30