Learn More
Fisher BioReagents™ Échelle de protéines recombinantes précolorée EZ-Run™
Comprenant 10 protéines recombinantes en couplage covalent avec un chromophore bleu ainsi que des bandes de référence 10 et 72 kDa marquées par un colorant vert et un colorant orange, respectivement.
Marque: Fisher BioReagents™ BP3603-1
255.71 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
Comprenant 10 protéines recombinantes en couplage covalent avec un chromophore bleu ainsi que des bandes de référence 10 et 72 kDa marquées par un colorant vert et un colorant orange, respectivement
- L’échelle est idéale pour la surveillance de la séparation protéique pendant la SDS-PAGE, contrôlant l’efficacité du transfert Western et estimant le poids moléculaire des protéines transférées
- Conditionnée dans un tampon chargé de gel
Le chromophore en couplage covalent influence la mobilité protéique ; ce marqueur pré-coloré ne doit être utilisé que pour l’estimation du poids moléculaire des protéines séparées.
Spécification
Bleu | |
Liquide | |
Surveillance de la séparation protéique pendant la SDS-PAGE | |
10 à 72 kd | |
200 chargements |
Marqueur/échelle de poids moléculaire pour protéines | |
Conditionnée dans un tampon de chargement de gel | |
2 × 500 μl | |
−20°C |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Ce produit est fabriqué sous licence pour la technologie Strep-tag™ protégée par le brevet américain nº 5,506,121 ; le brevet anglais nº 2272698 et le brevet français nº 93 13 066.