Learn More
Sartorius Pipeteurs mécaniques monocanal à volume fixe PROLINE™ Plus
Robustes mais légers et faciles à utiliser
226.00€ - 227.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Reusable |
Matériau | Polypropylene |
Nombre de canaux | 1 |
Code produit | Marque | Précision | Couleur | Volume (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Précision | Couleur | Volume (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10774112
![]() ![]() |
Sartorius
728530 |
0.6 %, 0.5 | Jaune | 20 μl | Fix 20 μL |
226.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10784112
![]() ![]() |
Sartorius
728535 |
0.5 %, 0.3 | Jaune | 25 μl | Fix 25 μL |
226.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10763542
![]() ![]() |
Sartorius
728550 |
0.5 %, 0.3 | Jaune | 100 μl | Fix 100 μL |
226.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10047859
![]() |
Sartorius
728545 |
0.5 %, 0.3 | Jaune | 50 μl | Fix 50 μL |
226.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10038149
![]() ![]() |
Sartorius
728580 |
0.3 %, 0.15 | Vert | 5000 μl | F5 |
226.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10322310
![]() ![]() |
Sartorius
728590 |
0.6 %, 0.2 | Rouge | 10 ml | F10 |
226.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10199599
![]() ![]() |
Sartorius
728520 |
0.8 %, 0.8 | Gris | 10 μL | Fix 10 μL |
226.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10577600
![]() ![]() |
Sartorius
728570 |
0.3 %, 0.2 | Bleu | 1000 μl | Fix 1000 μL |
227.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10312310
![]() ![]() |
Sartorius
728575 |
0.3 %, 0.15 | Vert | 2000 μl | F2 |
226.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10047669
![]() ![]() |
Sartorius
728567 |
0.3 %, 0.2 | Bleu | 500 μl | Fix 500 μL |
226.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10322500
![]() ![]() |
Sartorius
728560 |
0.4 %, 0.2 | Jaune | 200 μl | Fix 200 μL |
226.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10821701
![]() |
Sartorius
728565 |
0.4 %, 0.2 | Bleu | 250 μl | Fix 250 μL |
226.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10058239
![]() |
Sartorius
728515 |
1,3%, 1,20 | Gris | 5 μl | Fix 5 μL |
226.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Pipetage de haute qualité, pressions légères requises pour offrir une expérience agréable. Le Proline Plus couvre la plage complète de 0,1 μl à 10 ml, ce qui le rend adapté à un large éventail d’applications de laboratoire quotidiennes.
- Entièrement autoclavables
- Résistance élevée aux produits chimiques et aux UV
- Paramètre de volume ajustable avec déclic
- Conviennent aux gauchers et aux droitiers
- Compatibles avec une vaste gamme de pointes
- Compatibles avec les tubes de laboratoire les plus couramment utilisés en raison du col éjecteur de pointes fines
- Le filtre Safe-Cone empêche la contamination et l’altération du pipeteur
- Codage couleur de la gamme de volumes pour une sélection facile du pipeteur et de la pointe
- Nettoyage facile ; seules 2-3 pièces à démonter
Certifications
Marquage CE
Garantie
2 ans
Spécification
CE | |
Reusable | |
1 | |
Ergonomique | |
Oui |
Autoclavable | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
Col éjecteur de pointes fines, filtre Safe-Cone | |
2 ans |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Pipeteurs mécaniques monocanal à volume fixe PROLINE™ Plus