Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 96 puits volume réduit en polystyrène
Réduit le volume d’échantillon jusqu’à 50 %. Les microplaques demi-surface en polystyrène à 96 puits Greiner Bio-One™ offrent la facilité de pipetage manuel.
Marque: Greiner Bio-One 675096
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Traçabilité de la production via un système de numéros LOT défini
- Fond μClear™
Spécification
DIN ISO 9001 | |
Demi-surface | |
À liaison moyenne | |
PS | |
Oui | |
40/boîte |
Oui | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
40 | |
Oui |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One Microplaques à 96 puits volume réduit en polystyrène > Fond : Transparentes ; Capacité de liaison : Liaison moyenne
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu