Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR twin.tec™
GREENER_CHOICE
Utilisez ces plaques pour l’automatisation et les processus à haut débit ainsi que pour la PCR quantitative en temps réel. Les plaques PCR Eppendorf™ twin.tec™ associent des puits en PP à parois extrêmement fines pour un transfert optimal de la chaleur et un cadre en PC extrêmement solide pour une rigidité et une résistance à la torsion garanties.
Marque:  Eppendorf™ 0030128672
150.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10355672
  • 159.64€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Utilisez ces plaques pour l’automatisation et les processus à haut débit ainsi que pour la PCR quantitative en temps réel. Les plaques PCR Eppendorf™ twin.tec™ associent des puits en PP à parois extrêmement fines pour un transfert optimal de la chaleur et un cadre en PC extrêmement solide pour une rigidité et une résistance à la torsion garanties.
  • Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent le risque de contamination croisée
  • Cadre en polycarbonate exceptionnellement solide et résistant à la torsion
  • Amélioration de la tolérance entre puits
  • Coin biseauté et identification sur grille alphanumérique
  • Certifiées exemptes d’ADN, de DNase et de RNase humains détectables, ainsi que d’inhibiteurs PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavables
Minimale
Bleu
Microplaque PCR
À jupe
Stérile
V
Idéal pour la PCR quantitative en temps réel et adapté à la plupart des thermocycleurs
Oui
25 Paquets
Eppendorf™
Oui
PCR en temps réel
PP, PC
150 μl
Oui
25/boîte
Transparent
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    30
    Heures
    1
    Minutes
    6
    Secondes
    12
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.
    Code promotionnel: 24122
    Expire2025-04-13
    Jours
    13
    Heures
    1
    Minutes
    6
    Secondes
    12
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Plaques PCR twin.tec™ > Bleues ; Jupe