Learn More
Mutexil™ Blouse de laboratoire en polypropylène
Click to view available options
Dimensions:
XL
2XL
3XL
Couleur:
Blanc
Bleu
Description
Blouse de laboratoire en PP non tissé avec fermeture à boutons-pression et poches
- Jetable
- PP, 40 g/m2
- Pour l’entretien, les visites sur site de production
- Pour les environnements non dangereux
Spécification
Spécification
Type de produit | General Purpose Lab Coat |
Dimensions | XL |
Sexe | Unisexe |
Matériau | PP |
Couleur | Bleu |
Type de manchette | Élastique |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Nbre de poches | 2 |
À utiliser avec (application) | Pour les environnements non dangereux où la fréquence de changement de vêtements est élevée |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 13
Documents
Scientific Resources
Catalogs
MUT002 catalogue mutexil
Taille: 6.8 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Mutexil™ Blouse de laboratoire en polypropylène >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu