Learn More
3M™ Blouses de laboratoire jetables blanches pour visiteurs, série 4400
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3X-Large
3XL
4XL
Description
- Idéales pour les applications d’hygiène
- Polypropylène 100 % souple, respirant et léger
- Fermeture à glissière
- Poche interne
- 3M Catalog# 4440-3XL, 3M Catalog# 4440-L
Spécification
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire |
Dimensions | XL |
Sexe | Unisexe |
Matériau | PP |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Type de manchette | Élastique |
Jetable | Oui |
Type de couture | Surfilée |
Taille (impériale) de la poitrine | 38 à 40 po |
Afficher plus |
Documents
Product Information
Datasheets
7000089696
Taille: 621.6 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Blouses de laboratoire jetables blanches pour visiteurs, série 4400 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu