Learn More
3M™ Blouse de laboratoire jetable, Series 4440
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
S
Moyenne
L
XL
2XL
3XL
4XL
missing translation for 'unitSize'
50 pièces
Beschreibung
- Matériau léger et respirant
- Conçue pour les applications légères
- Constitue une barrière contre les éclaboussures de liquides et les particules non dangereuses
- Fermeture éclair
- Traitement antistatique
- Manchettes en maille
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Blouse de laboratoire |
| Dimensions | XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | PP |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Type de manchette | En maille |
| Jetable | Oui |
| Modèle | 4440-XL |
| Type de couture | Surfilée |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur