Learn More
Mutexil™ Blouses de laboratoire pour visiteurs
Click to view available options
Type de bouchon:
Fermeture éclair
Snaps
À sertir
Dimensions:
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
200 pièces
50 pièces
Description
Blouse de laboratoire en PP non tissé avec fermeture à boutons-pression et poches
- Jetable
- PP, 40 g/m2
- Pour l’entretien, les visites sur site de production
- Pour les environnements non dangereux
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lab Coat |
| Dimensions | XL |
| Matériau | PP |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Type de manchette | Élastique |
| Nbre de poches | Aucun |
| Évaluation des risques | Pour les environnements non dangereux |
| À utiliser avec (application) | Agro-industrie, industrie, collectivités et restauration |
| Type d’emballage | 5 sachets 0f 10 |
| Afficher plus |