Learn More
Eppendorf™ Microtubes gradués en PP
GREENER_CHOICE
Utilisez ces tubes pour manipuler en toute sécurité des échantillons précieux et des échantillons toxiques ainsi que des substances radioactives. Les microtubes gradués en PP Eppendorf™ disposent d’un couvercle à charnière avec un petit crochet qui se fixe sur le rebord du tube.
Marque:  Eppendorf™ 0030120167
71.95 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24328" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10282851
  • 76.15€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez ces tubes pour manipuler en toute sécurité des échantillons précieux et des échantillons toxiques ainsi que des substances radioactives ou de l’ADN. Les microtubes gradués en PP EppendorfTM disposent d’un couvercle à charnière avec un petit crochet qui se fixe sur le rebord du tube.
  • Les substances à risque biologique peuvent être éliminées, exemptes d’aérosols, par une fine membrane au centre du couvercle avec une canule
  • Le couvercle s’ouvre facilement d’une main
  • Ces tubes pour 0,5 ml, 1,5 ml et 2 ml ont une échelle de graduation et des surfaces d’écriture
  • Le tube de 0,5 ml est optimisé pour une utilisation dans les expériences PCR*
  • Les boîtes de couleurs assorties sont un mélange de jaune, rouge, bleu, vert et incolore
  • Micropilon autoclavable pour la resuspension de granulés
  • Peut être centrifugé jusqu’à 23 500 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
Rouge
PCR, centrifugation
Eppendorf Quality
Couvercle hermétique
1.5 ml
Polypropylène
1000/boîte
Oui
30000 x G
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Eppendorf™ Microtubes gradués en PP > Couleur : Rouge ; capacité : 1,5 ml