Learn More
Brand™ Forceps en PMP
Marque:  Brand™ 112810
24.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15261209
  • 28.85€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
145mm
Nom du produit
Brand™ Forceps en PMP > Longueur : 145 mm