Learn More
Buerkle™ Forceps à pointe tranchante en acier inox, de forme pliée
Les forceps à pointe tranchante, en acier inox, de forme pliée et inclinée permettent un travail précis en laboratoire. Les pinces brucelles de laboratoire inclinées conviennent à une utilisation en chimie, dans l’industrie pharmaceutique, les cosmétiques et l’agro-alimentaire.
Marque:  Buerkle™ 5386-0102
5.20 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16389551
  • 5.90€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Acier inox (1.4301)
  • Les extrémités pointues et cannelées garantissent un fonctionnement fiable avec des matériaux, des tissus ou des échantillons sensibles
  • Les cannelures sur la poignée assurent une préhension antidérapante des pinces brucelles en acier inox
  • Convient à une utilisation en chimie, dans l’industrie pharmaceutique, les cosmétiques et l’agro-alimentaire
Spécification
Spécification
Tranchants, forme courbée
5,12 in
130 mm
Denrées alimentaires
Standard
1
Acier inoxydable (1,4301)
Forceps
Forceps
FDS
Documents Certificats
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Forceps à pointe tranchante en acier inox, de forme pliée > Longueur : 130 mm