Learn More
Buerkle™ Forceps jetables blancs
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Les forceps jetables conviennent parfaitement à la préhension, au levage et au déplacement de petits objets tels que les tissus fins ou les échantillons solides.
Marque:  Buerkle™ 5378-1041
70.34 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16545210
  • 79.05€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Les poignées cannelées garantissent également une manipulation optimale et sécurisée avec une grande précision au travail
  • Les forceps en plastique léger à usage unique permettent d’alléger la tâche au travail
  • Les assistants de laboratoire fabriqués en salle blanche répondent aux normes les plus rigoureuses et évitent la contamination croisée ou les impuretés dans l’échantillon examiné
  • Les pinces brucelles de laboratoire conviennent aux applications chimiques, pharmaceutiques ou cosmétiques, ainsi qu’à l’industrie agro-alimentaire et aux utilisations scientifiques
  • Les forceps stériles sont conditionnés individuellement
  • Destiné à un usage unique
  • Fabriqué en salle blanche (classe salle blanche 7)
  • Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
  • Embout pointu / incliné : Les forceps jetables ont des pointes de préhension fines, lisses et incurvées. Différents matériaux peuvent être conservés et traités de manière fiable avec des embouts pointus
  • Embout pointu : Les forceps anatomiques ont un embout, cannelé à l’intérieur. Cela permet de saisir les matériaux sensibles de manière fiable
  • Embout large : Les forceps jetables ont des extrémités avec un embout large. L’embout large est lisse et émoussé. Il empêche le matériau d’être endommagé lorsqu’il l’est saisi
Spécification
Spécification
Pointues
5,12 in
130 mm
Stérile
100 (packaged individually)
Polystyrène
Forceps
Standard
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot244669 Type de certificatCertificat de conformité Date08/01/2025 Catalog Number5378-1041
Numéro de lot243192 Type de certificatCertificat de conformité Date04/09/2024 Catalog Number5378-1041
Numéro de lot240565 Type de certificatCertificat de conformité Date13/03/2024 Catalog Number5378-1041
Numéro de lot234462 Type de certificatCertificat de conformité Date27/10/2023 Catalog Number5378-1041
Numéro de lot244669 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/01/2025 Catalog Number5378-1041
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    25
    Heures
    7
    Minutes
    47
    Secondes
    48
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Forceps jetables blancs > Stérile ; Type d’embout : Pointues