Learn More
Fisherbrand™ Tubes PCR
Fabriqué en épaisseur de paroi extra-fine pour un transfert de chaleur optimal et une réduction du temps de cycle. Les tubes PCR Fisherbrand™ éliminent la contamination et la perte d’échantillons grâce à des matières premières de haute qualité.
Marque:  Fisherbrand™ FI3-010-50-0
Code produit. 10385572
Description
Description
  • Temps de cycle réduit et transfert de chaleur optimal – grâce à une paroi de tube d’épaisseur extra fine et uniforme / disponibles avec bouchon plat ou bombé
  • Travail sécurisé et sans effort - la conception ergonomique du bouchon permet d’ouvrir et de fermer avec une seule main
  • Fabriqués à partir de matériaux répondant aux normes de pureté
  • Grande résistance aux contraintes mécaniques extrêmes et excellente résistance chimique
  • Mesure optique et clarté inégalée
  • Maintien de l’intégrité des échantillons - version stérile disponible (par irradiation bêta)
  • Manipulation stérile - les tubes PCR sont autoclavables
  • Spécifications de la centrifugeuse :
    • jusqu’à 25 000 x g, rotor à angle fixe
    • jusqu’à 30 000 x g, rotor libre
Spécification
Spécification
CE, IVD
0.2 ml
Centrifugeuse
Plat
Tube PCR
Transparent
1000/boîte
Polypropylène
Autoclavable
Nom du produit
Fisherbrand™ Tubes PCR > Couleur : Transparent ; Volume : 0.2mL