Learn More
Herka™ Burette en verre
Marque:  Herka™ A1824108
Code produit. 11920567
  • 283.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Burette Bang-Pattern Duran™ classe AS
• Pour micro-titrage
• Robinet PTFE
• Bande photophore facilitant la lecture
• Verre borosilicaté
• Micro-burette à remplissage automatique par réservoir et tube d'affluence, 2 robinets droits, bande photophore et graduation bleue indélébile
• Burette classe AS
• Burette robinet PTFE
Spécification
Spécification
2 ml
verre
0,01 mL
±0,01 ml
Nom du produit
Herka™ Burette en verre > Capacité : 2 ml