Learn More
Invitrogen™ PI(3,4)P2 Lipid Kinase Substrate
Le substrat de kinase lipide PI(3,4)P2 a été spécifiquement optimisé pour être utilisé avec les kinases PIP de type I (par ex., PIP5K1A, PIP5K1B, PIP5K1C).
Marque:  Invitrogen™ A33597
Code produit. 17108835
  • 966.00€ / 400nmol
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Le substrat de kinase lipide PI(3,4)P2 a été spécifiquement optimisé pour être utilisé avec les kinases PIP de type I (par ex., PIP5K1A, PIP5K1B, PIP5K1C).
  • Le substrat est composé de phosphatidylinositol 3,4-bisphosphate solubilisé (PI(3,4)P2) dans un tampon aqueux et est utilisé en association avec notre dosage universel de kinase Adapta™ pour aider à identifier les inhibiteurs de kinase uniques.
  • Validé pour une utilisation avec les kinases lipidiques Thermo Fisher Scientific
  • Disponible en plusieurs tailles d’emballage pour une utilisation pratique
  • Également disponible dans notre > service de profilage de kinase SelectScreen™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Phosphatidylinositol 3,4-bisphosphate (PI(3,4)P2) dans un tampon HEPES pH 7,5 30 mM.
Invitrogen™
Phosphatidyl inositol 3,4-bisphosphate (PI(3,4)P2)
Glace carbonique
Poudre
400 nmol
Substrat de kinase
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3099925A Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog NumberA33597
Numéro de lot2796280B Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog NumberA33597
Numéro de lot2796280A Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog NumberA33597
Numéro de lot2399666A Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2021 Catalog NumberA33597
Numéro de lot2261757C Type de certificatCertificat d’analyse Date07/04/2021 Catalog NumberA33597
Nom du produit
Invitrogen™ PI(3,4)P2 Lipid Kinase Substrate > 400 nmol