Learn More
Gibco™ Substrat CELLstart™
Substrat CELLstart™
Marque: Gibco™ A1014201
464.55 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
CELLstart™ est un substrat défini, contenant uniquement des composants d’origine humaine (exempt de xéno-contaminants).
- Substrat défini, sans xéno-contaminants pour la culture de cellules souches
- Fabrication conforme aux BPFa pour assurer la fabricabilité et la traçabilité
CELLstart™ est un substrat défini, contenant uniquement des composants d’origine humaine (exempt de xéno-contaminants). CELLstart™ prend en charge l’adhérence et l’expansion de cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) de colonies non différenciées dans un milieu exempt de sérum et sans nécessiter de cellules nourricières. CELLstart™ peut également être utilisé avec des cellules souches mésenchymateuses, des cellules souches neurales et pour l’adhérence de cellules nourricières humaines (par ex., des fibroblastes du prépuce).
Les produits Gibco™ sont de haute qualité et sont fournis avec une documentation harmonisée, comme des certificats d’analyse et des certificats d’origine.
Spécification
Cellules souches (neurales), cellules souches (iPS - cellule souche pluripotente induite), cellules souches (embryonnaires), cellules souches (mésenchymateuses) | |
Conservez entre 2°C et 8°C. | |
Gibco™ | |
≤50 EU/ml, ≤ 50 EU/ml | |
Sans rouge de phénol | |
Température ambiante |
Exempt de composants d’origine animale, exempt de sérum, exempt de xéno-contaminants | |
Liquide | |
2 ml | |
Tube(s) | |
Qualifiée CSEh | |
Stériles |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Propulsez la protéomique
Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.Code promotionnel: 25977Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%