Learn More
RETSCH Billes de broyage pour broyeur mélangeur
Billes de broyage en acier inoxydable à utiliser avec les unités Mixer Mill
Marque: RETSCH 05.368.0062
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Composition approximative : 84,5 % Fe, 13 % Cr.
- Densité approximative : 7700 kg/m3
Spécification
Boulet de broyage | |
0,78 in | |
Idéal pour augmenter le degré de mélange, broyage | |
Acier inoxydable |
84,5 % Fe, 13 % Cr | |
2 cm | |
Broyeur-mélangeur MM 200, 301, broyeur centrifuge à microbilles S 100 et broyeur planétaire à billes PM 400 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
RET001 material analyse grinding tools
Taille: 717.2 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
RETSCH Billes de broyage pour broyeur mélangeur > 20 mm de diamètre
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu