Learn More
Invitrogen™ PI(3,4)P2 Lipid Kinase Substrate
Le substrat de kinase lipide PI(3,4)P2 a été spécifiquement optimisé pour être utilisé avec les kinases PIP de type I (par ex., PIP5K1A, PIP5K1B, PIP5K1C).
966.00€ - 7200.00€
Spécification
Contenu et stockage | Phosphatidylinositol 3,4-bisphosphate (PI(3,4)P2) dans un tampon HEPES pH 7,5 30 mM. |
---|---|
Forme | Poudre |
Gamme de produits | Invitrogen™ |
Substrat | Phosphatidylinositol 3,4-bisphosphate (PI(3,4)P2) |
Type de substrat | Substrat de kinase |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17295966
|
Invitrogen™
A33598 |
5 000 nmol |
7200.00€
5000nmol |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17108835
|
Invitrogen™
A33597 |
400 nmol |
966.00€
400nmol |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Le substrat de kinase lipide PI(3,4)P2 a été spécifiquement optimisé pour être utilisé avec les kinases PIP de type I (par ex., PIP5K1A, PIP5K1B, PIP5K1C).
- Le substrat est composé de phosphatidylinositol 3,4-bisphosphate solubilisé (PI(3,4)P2) dans un tampon aqueux et est utilisé en association avec notre dosage universel de kinase Adapta™ pour aider à identifier les inhibiteurs de kinase uniques.
- Validé pour une utilisation avec les kinases lipidiques Thermo Fisher Scientific
- Disponible en plusieurs tailles d’emballage pour une utilisation pratique
- Également disponible dans notre service de profilage de kinase SelectScreen™
Spécification
Phosphatidylinositol 3,4-bisphosphate (PI(3,4)P2) dans un tampon HEPES pH 7,5 30 mM. | |
Invitrogen™ | |
Substrat de kinase |
Poudre | |
Phosphatidylinositol 3,4-bisphosphate (PI(3,4)P2) | |
Glace carbonique |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ PI(3,4)P2 Lipid Kinase Substrate