Learn More
PEMT 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Marque: Abnova H00010400-T01.100uL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Transfert Western
Spécification
293T | |
PEMT 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
26.07 | |
pCMV-PEMT full-length | |
100 μl | |
Human |
Western Blot | |
BC000557 | |
6.8 | |
Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-PEMT antibody (H00010400-B01) by western blotting | |
Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 100UL PEMT 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Mercaptoethanol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
PEMT 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova > 100 μl
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu