Learn More
Novus Biologicals™ Blood Leukocyte Whole Cell Lysate
Marque: Novus Biologicals™ NB820-59174
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The Blood Leukocyte Whole Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spécification
Western Blot | |
1 mg | |
Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Peripheral Blood Leukocyte | |
Human | |
Native |
Blood Lymph | |
HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors | |
Whole | |
-80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ Blood Leukocyte Whole Cell Lysate > 1mg
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu