missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Human Serum Albumin Overexpression Lysate
Marque: Novus Biologicals™ NBL1-07449
560.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The Human Serum Albumin Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Spécification
The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC25943 and based on accession number NM_477. The protein contains a C-terminal DDK tag. | |
0.1 mg | |
Protein | |
-80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Western Blot | |
RIPA buffer | |
Homo sapiens albumin (ALB), mRNA. | |
Native |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Novus Biologicals™ Human Serum Albumin Overexpression Lysate > 0.1mg
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu