Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pancreatin, for biochemistry, powder, CAS 8049-47-6
Pancreatin, CAS 8049-47-6, is an extract of animal pancreas that is used to digest polymers.
Marque: Thermo Scientific Chemicals 416745000
280.70 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Pancreatin is an extract that contains the enzymes amylase, trypsin, and lipase
- CAS 8049-47-6
Applications
- It can be used to digest protein, lipid, and starch in solutions
- Useful for digestion of culture cell adhesions, extracellular matrix components, stored starches and lipids, and more in vitro, or for biochemistry applications
Spécification
Glass Bottle | |
8049-47-6 | |
8049-47-6 | |
Pancréatine |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- Pancreatin
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468095 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 416745000 |
A0464355 | Certificat d’analyse | 09/07/2024 | 416745000 |
A0444694 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 416745000 |
A0431284 | Certificat d’analyse | 21/06/2022 | 416745000 |
A0420618 | Certificat d’analyse | 07/07/2021 | 416745000 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Propulsez la protéomique
Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.Code promotionnel: 25977Expire: 2025-05-31
Jours
53Heures
13Minutes
59Secondes
12Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%