Learn More
Gibco™ Laminin Mouse Protein, Natural
Laminin Mouse Protein, Natural
Marque: Gibco™ 23017015
274.64 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Laminin is the major glycoprotein component of basement membranes, and has a molecular weight of 850,000 daltons. This preparation of mouse Laminin was isolated from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma and is supplied at a concentration of 0.5-2.0 mg⁄ml.Key functions include:
Supplied: 1 mg in 50 mM Tris-HCL (pH 7.4), 0.15 M NaCl
Performance qualification (cell attachment): Half-maximal cell attachment of MG63 cells at 37°C: ≤ 20 ug⁄ml
Spécification
Cell Culture | |
Laminin | |
Store in ultra-cold freezer (-68 to -85°C) and protect from light. | |
Liquid | |
Extracellular Matrix & Cell Adhesion, Stem Cell Research |
1 mg | |
Mouse | |
Dry Ice | |
Laminin |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
User Bulletin: Differentiation of mouse pluripotent stem cells to motor neurons
Version: MAN0016688 Rev. A.0 (14Feb2017)
Taille: 209 kB
Product Sheet: Natural Mouse Laminin
Version: 2.0
Taille: 48.1 kB
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ Laminin Mouse Protein, Natural > 1mg
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu