Learn More
Thermo Scientific Chemicals Papain, for Biochemistry Code produit.: 10400832
Thermo Scientific Chemicals Papain, for Biochemistry
Code produit. 10400832
100g
Click to view available options
Quantité:
10g
100g
500g
Code produit. 10400832
Marque: Thermo Scientific Chemicals 416761000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom Papain
Plage de pH 4.8 to 6.2
Quantité 100g
Source Plant
Conditionnement Glass bottle
Forme Powder
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465806 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/09/2024 Catalog Number416760100,416761000,416765000
Numéro de lotA0459451 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/01/2024 Catalog Number416760100,416761000,416765000
Numéro de lotA0453806 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number416760100,416761000,416765000
Numéro de lotA0439729 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/02/2023 Catalog Number416760100,416761000,416765000
Numéro de lotA0398598 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number416760100,416761000,416765000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Papain
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Papain, for Biochemistry >