Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité antimicrobienne à la rifampcine Oxoid™
Déterminez la sensibilité des micro-organismes à l’aide des méthodes AST manuelles dont une gamme complète de disques de test de sensibilité antimicrobienne, faciles à utiliser et de qualité supérieure.
Marque: Thermo Scientific™ CT0078B
Description
Déterminez manuellement la sensibilité des microorganismes aux antibiotiques à l’aide des méthodes de tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) dont les disques de sensibilité antimicrobienne à la rifampicine Thermo Scientific™ Oxoid™ sont fiables et faciles à utiliser.
La simplicité d’utilisation est garantie grâce aux cartouches incassables à ressort, à l’étiquetage facile à lire et aux indicateurs de fin de cartouches.La diffusion sur gélose à l’aide de disques permet de classer non seulement les organismes résistants, intermédiaires et sensibles par le biais de résultats quantitatifs mais propose également une indication visuelle des éléments suivants :
- Niveau d’inoculum
- Présence de contamination
- Mutation
- Activité bêta-lactamase
- Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des test manuels performants, semi-automatiques et entièrement automatiques, de même qu’une gamme exhaustive de milieux et de produits de diagnostic. Le tout vous offrant une solution complète pour vous fournir rapidement tous les produits dont vous avez besoin et la qualité de résultat dont dépend votre laboratoire
Spécification
Rifampcine | |
2 μg | |
RD | |
Antimicrobial Susceptibility | |
50 disques / cartouche |
Conforme aux normes BSAC | |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la rifampicine Oxoid | |
Antimicrobial Susceptibility Discs | |
5 cartouches /bte. | |
50 disques / cartouche |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.