Learn More
Thermo Scientific™ Concentrateur de protéines en PES Pierce™, seuil de rétention des molécules de 10 K, 5 à 20 ml
Les concentrateurs de protéines en PES de Thermo Scientific Pierce sont des dispositifs centrifuges faciles à utiliser qui permettent un traitement rapide et une excellente récupération des protéines avec des valeurs de seuil de rétention des molécules de 10 000, disponibles en volumes d’échantillons de 0,5 à 100 ml.
Marque:  Thermo Scientific™ 88517
157.70 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15432284
  • 168.00€ / 24 tests
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Conserver à température ambiante.
Oui
10 kDa
Pierce™
24 concentrateurs
Filtre
Concentrateur de protéines Pierce™ PES, seuil de rétention des molécules de 10K, 2 à 6 ml
PES
2 à 6 ml
Protéine
Température ambiante
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZJ387966 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/10/2024 Catalog Number88517
Numéro de lotZH387965A Type de certificatCertificat d’analyse Date12/09/2024 Catalog Number88517
Numéro de lotZH387965 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/09/2024 Catalog Number88517
Numéro de lotZG387014 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/08/2024 Catalog Number88517
Numéro de lotZF387013 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/06/2024 Catalog Number88517
Nom du produit
Thermo Scientific™ Concentrateur de protéines en PES Pierce™, seuil de rétention des molécules de 10 K, 5 à 20 ml > 2 à 6 ml, 24 concentrateurs