Learn More
Invitrogen™ Kits d’analyse d’ADNdb Quant-iT™ PicoGreen™ et réactifs d’ADNdb
Grâce au kit de dosage d’ADNdb Quant-iT PicoGreen et au réactif d’ADNdb PicoGreen, vous pouvez détecter sélectivement l’ADNdb à partir d’une grande variété de sources, et ce, même en présence d’ADNdb, d’ARN et de nucléotides libres.
Marque: Invitrogen™ P7589
671.64 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24344" pour bénéficier de cette offre.
Description
Obtenez des mesures précises et exactes de concentration d’ADNdb sur une large plage dynamique grâce aux kits de dosage d’ADNdb Quant-iT Picogreen et aux réactifs d’ADNdb. Les dosages Picogreen sont compatibles avec la plupart des lecteurs de microplaques et fluoromètres.
Détectez rapidement des quantités aussi faibles que 0,25 pg/µl d’ADNdb, même en présence d’ADNsb, d’ARN et de nucléotides libres, à l’aide du dosage d’analyse quantitative d’ADNdb et du réactif PicoGreen. Le dosage est linéaire sur trois ordres de grandeur et ne dépend que peu de la séquence. Il vous permet de mesurer avec précision l’ADN de nombreuses sources, notamment l’ADN génomique, l’ADN viral, l’ADN de miniprep ou les produits d’amplification par PCR.Les réactifs de quantification d’ADNdb PicoGreen sont
• Beaucoup plus sensibles que les mesures d’absorbance UV, ce qui permet d’économiser des quantités d’échantillons précieuses
• Spécifique à l’ADNdb en présence d’ARN
• Facile à utiliser : ajoutez simplement la solution de travail de colorant à l’échantillon, incubez cinq minutes, puis lisez le résultat
• Adéquat pour une utilisation dans des plaques à 96 et 384 puits
• Compatible avec la plupart des lecteurs de microplaques à fluorescence et des fluoromètres
• Le maximum approximatif d’absorption/émission de Picogreen est à 502/523 nm, lié à de l’ADNdb
Applications
Le réactif et les kits de quantification d’ADNdb PicoGreen sont parfaits pour les dosages PCR, les échantillons de biopuces, les dosages de lésions de l’ADN, les dosages d’activité enzymatique, la quantification d’ADN génomique, la mesure de l’ADNdb dans des mélanges complexes et la quantification d’ADN viral.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Fluorescence | |
Lecteur de microplaques | |
1 flacon de 1 ml | |
PICOGREEN, Quant-iT | |
1 mL kit |
500/525 | |
200 dosages (volume de dosage de 2 ml) | |
50 pg à 2 µg | |
Kit de dosage d’ADNdb Quant-iT PicoGreen | |
Température ambiante |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.