Learn More
Cytiva Réactifs de détection de transfert Western Amersham™ ECL™
À utiliser pour tous les transferts Western courants. Réactif de détection de transfert Western ECL™ Amersham™ de Cytiva sont les premiers réactifs de détection chimiluminescents disponibles dans le commerce et sont toujours l'un des réactifs de détection par chimiluminescence les plus couramment utilisés.
Marque: Cytiva RPN2134
Description
- Détectable sur l’ECL Hyperfilm™ ou avec l’imageur CCD
- Utilise une détection par luminol améliorée qui convient à tous les transferts Western courants
Transfert Western
Spécification
Réactif de détection pour transfert Western ECL | |
375 mL | |
Détection de 6000cm2 de membrane | |
2°C à 8°C |
Western Blot | |
∼10 pg | |
Réactif de détection 375 ml, réactif de détection 1375 ml 2 |